Documentos Principais
GF89822054
Aluminum alloy 5083
foil, Al95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.2 mm, size 300 × 300 mm
Sinônimo(s):
AB040400
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.196,00
R$ 2.196,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.196,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 2.196,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 898-220-54
tamanho
300 × 300 mm
espessura
1.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)