Documentos Principais
GF85624566
Iron-Titanium alloy, Fe60Ti40
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Sinônimo(s):
FE156010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.601,00
R$ 8.601,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.601,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 8.601,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 856-245-66
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)