Documentos
GF85298732
Polyhydroxyalkaonate - Biopolymer
(PHA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, condition wood flour composite
Sinônimo(s):
PH326301
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
forma
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 852-987-32
peso
500 g
tamanho nominal do granulo
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3