The spacing between the fingers on IDE100D is 50um. The fingers vary in thickness between 1um and 5um and in the number of fingers per device, from 9 to 13 fingers. The fingers are 550um long. Each device is about 1mmx1mm.
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
descrição
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
type 1
embalagem
pkg of 12 diced devices
fabricante/nome comercial
IDE100D
die thickness
525 μm , silicon
tamanho do eletrodo
10 nm , chrome
Categorias relacionadas
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What is the distance between the fingers of the IDE?
1 answer-