Documentos Principais
GF80837691
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 100 g, purity 98%
Sinônimo(s):
FE006045
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 808-376-91
resistividade
9.71 μΩ-cm
peso
100 g
tamanho médio de partícula
1-6 μm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)