Documentos Principais
GF77572064
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.012 mm, size 115 × 115 mm, metallized on both sides with aluminum - 1 ohms/square
Sinônimo(s):
ES301914
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 775-720-64
tamanho
115 × 115 mm
espessura
0.012 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)