Documentos Principais
GF75236564
Hafnium carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Sinônimo(s):
HF516010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 16.482,00
R$ 16.482,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 16.482,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 16.482,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 752-365-64
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)