Documentos
GF66605788
Niobium carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Sinônimo(s):
NB516010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 666-057-88
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1