Documentos Principais
GF73189604
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 150micron max. particle size, 1000g
Sinônimo(s):
FE246010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.412,00
R$ 2.412,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.412,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 2.412,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 731-896-04
peso
1000 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)