Documentos Principais
GF70145984
Thoriated tungsten
wire, 0.15 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 25 m, temper as drawn
Sinônimo(s):
W 145351
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 701-459-84
Comprimento
25 m
diâmetro
0.15 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Does it come with the tungsten carbide layer already on the surface?
    1 answer
    1. This material has been etched to a clean condition and therefore will not have a tungsten carbide outer layer.