Documentos Principais
GF19714642
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.15 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Sinônimo(s):
W 145351
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.219,00
R$ 4.219,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.219,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 4.219,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 197-146-42
Comprimento
10 m
diâmetro
0.15 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)