GF68875903
Neodymium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinônimo(s):
Neodymium, ND007910
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 688-759-03
resistividade
64.0 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
100 mm × 6.35 mm
pb
3074 °C (lit.)
pf
1021 °C (lit.)
densidade
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nd]
InChI
1S/Nd
chave InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3