Documentos Principais
GF68691932
Polyethylene - Low Density
(LDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 500 g, natural
Sinônimo(s):
ET316305
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 686-919-32
peso
500 g
cor
natural
tamanho nominal do granulo
5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)