Documentos Principais
GF59932996
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 0.5 kg
Sinônimo(s):
ET326320
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.964,00
R$ 2.964,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.964,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.964,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 599-329-96
peso
0.5 kg
tamanho nominal do granulo
5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)