Documentos Principais
GF68066264
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 3.18 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
Sinônimo(s):
PP306820
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.608,00
R$ 1.608,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.608,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 1.608,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
spheres
fabricante/nome comercial
Goodfellow 680-662-64
Diâmetro
3.18 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)