Documentos Principais
GF65297111
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.064,00
R$ 8.064,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.064,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 8.064,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 652-971-11
tamanho
50 × 50 mm
espessura
2.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)