Documentos Principais
GF61281097
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 4 mm nominal granule size, weight 500 g
Sinônimo(s):
ET356300
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 612-810-97
peso
500 g
tamanho nominal do granulo
4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)