Documentos Principais
GF60679671
Antimony telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.99%
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.358,00
R$ 4.358,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.358,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 4.358,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.99%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 606-796-71
peso
10 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)