Documentos Principais
GF60401337
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 500 g, purity 98%
Sinônimo(s):
FE006045
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 604-013-37
resistividade
9.71 μΩ-cm
peso
500 g
tamanho médio de partícula
1-6 μm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Iron chips, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
267945
Iron
Iron powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
GF47660418
Iron