Documentos Principais
GF47660418
Iron
powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
Sinônimo(s):
FE006020
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.408,00
R$ 2.408,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.408,00
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.408,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 476-604-18
resistividade
9.71 μΩ-cm
peso
1000 g
tamanho máximo de partícula
60 μm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Iron puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese compounds, ≥99.5% (RT)
Sigma-Aldrich
44890
Iron
Iron granular, 10-40 mesh, >99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
413054
Iron
Carbonyl iron ≥97% Fe basis
Sigma-Aldrich
C3518
Carbonyl iron