Key Documents
GF60392707
Stainless steel - AISI 316l
rod, 5.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm
Sinônimo(s):
FF217908
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 603-927-07
Comprimento
500 mm
diâmetro
5.0 mm