Documentos Principais
GF58762570
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 25.4 mm, L 1200 mm
Sinônimo(s):
SU307925
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 15.025,00
R$ 15.025,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 15.025,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 15.025,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 587-625-70
Comprimento
1200 mm
Diâmetro
25.4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)