Documentos Principais
GF56764053
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
sphere, 6mm diameter, 100pcs
Sinônimo(s):
TI016860
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.695,00
R$ 3.695,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.695,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 3.695,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
spheres
fabricante/nome comercial
Goodfellow 567-640-53
diâmetro
6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)