Documentos
L188077
4-{[2-(4-FLUOROPHENYL)-4-HYDROXY-5-OXO-1-(3-PYRIDINYLMETHYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-3-YL]CARBONYL}-N,N-DIMETHYLBENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H22FN3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
495.534
Número MDL:
Outras notas