Documentos Principais
GF39612731
Palladium/Chromium
foil, Pd 94%/Cr 6%, thickness 0.5 mm, size 30 × 30 mm, temper as rolled
Sinônimo(s):
PJ010300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 37.043,00
R$ 37.043,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 37.043,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 37.043,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 396-127-31
tamanho
30 × 30 mm
espessura
0.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)