GF55213882
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
50g lump, 100mm max. lump size
Sinônimo(s):
BI076100
About This Item
Código UNSPSC:
12141706
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 552-138-82
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
100 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)