Documentos Principais
GF51524018
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
powder, 45micron max. particle size, atomized, 1000g
Sinônimo(s):
FE266020
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.462,00
R$ 4.462,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.462,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 4.462,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 515-240-18
peso
1000 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)