Documentos Principais
GF52671528
Niobium
wire, 1.25 mm diameter, length 5 m, purity 99.9%
Sinônimo(s):
NB005135, Columbium
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.974,00
R$ 4.974,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.974,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Nb
Número CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141730
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 4.974,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.9%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 526-715-28
resistividade
13-16 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
5 m
diâmetro
1.25 mm
p.e.
4742 °C (lit.)
pf
2468 °C (lit.)
densidade
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
chave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)