Documentos Principais
GF51233048
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.125 mm, L 1 m, clear clear
Sinônimo(s):
ES301425
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.503,00
R$ 2.503,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.503,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.503,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 512-330-48
Comprimento
1 m
espessura
0.125 mm
cor
clear clear
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)