Documentos Principais
GF50504554
Palladium/Silver
wire, Pd 75%/Ag 25%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
Sinônimo(s):
PD035160
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.119,00
R$ 6.119,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.119,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 6.119,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 505-045-54
Comprimento
0.1 m
diâmetro
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)