Documentos Principais
GF37093800
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 200g, 98%
Sinônimo(s):
NI076011
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.940,00
R$ 5.940,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.940,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 5.940,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
powder (atomized)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 370-938-00
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)