Documentos Principais
GF49421910
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.125 mm, L 0.2 m, coil width 570 mm
Sinônimo(s):
SU301125
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 494-219-10
Comprimento
0.2 m
largura da espiral
570 mm
espessura
0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)