Documentos Principais
GF48368199
Tin
lump, 5 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.995%
Sinônimo(s):
SN006110
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sn
Número CAS:
Peso molecular:
118.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141745
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.995%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 483-681-99
resistividade
11 μΩ-cm, 20°C
peso
20 g
tamanho máximo do grumo
5 mm
p.e.
2270 °C (lit.)
pf
231.9 °C (lit.)
densidade
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
chave InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)