Documentos Principais
GF47731103
Boron nitride
rod, 32 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 607955
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 477-311-03
Comprimento
25 mm
diâmetro
32 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)