Documentos Principais
GF46996699
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.0125 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Sinônimo(s):
CV301150
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.926,00
R$ 1.926,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.926,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 1.926,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 469-966-99
Comprimento
0.5 m
largura da espiral
300 mm
espessura
0.0125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)