Documentos Principais
GF46525620
Silicon
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, high purity 99.998%
Sinônimo(s):
SI006030
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.243,00
R$ 8.243,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.243,00
About This Item
Fórmula linear:
Si
Número CAS:
Peso molecular:
28.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141911
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 8.243,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.998%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 465-256-20
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
p.e.
2355 °C (lit.)
pf
1410 °C (lit.)
densidade
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
chave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)