Documentos
GF07750403
Silicon
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
SI006015
About This Item
Fórmula linear:
Si
Número CAS:
Peso molecular:
28.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141911
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.5%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 077-504-03
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
pb
2355 °C (lit.)
pf
1410 °C (lit.)
densidade
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
chave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Silicon powder, 150 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 97.5%
GF74340345
Silicon
Silicon powder, 45 max. part. size (micron), weight 20 g, high purity 99.998%
GF86772202
Silicon
Silicon powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 97.5%
GF63403152
Silicon
Silicon powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.95%
GF92116997
Silicon
Silicon powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.95%
GF69448450
Silicon