Documentos Principais
GF45137819
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 1m coil, 0.02mm thickness
Sinônimo(s):
FE020220
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.402,00
R$ 3.402,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.402,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 3.402,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 451-378-19
C × espessura
1 m × 0.02 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)