Documentos Principais
GF44538295
Carbon
powder, max. particle size 75 micron, weight 50 g, high purity 99.997%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 006011, Charcoal activated
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.174,00
R$ 5.174,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.174,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
Número CAS:
Peso molecular:
12.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141908
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 5.174,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.997%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 445-382-95
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
75 μm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-heat. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8