Documentos Principais
GF42954497
Tellurium
powder, max. particle size 75 micron, weight 50 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
TE006010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.922,00
R$ 3.922,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.922,00
About This Item
Código UNSPSC:
12141913
NACRES:
NA.23
R$ 3.922,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.5%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 429-544-97
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
75 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)