Documentos
GF41865992
Iron
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99+%
Sinônimo(s):
FE006101
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.99%
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 418-659-92
resistividade
9.71 μΩ-cm
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N