Documentos Principais
GF40766069
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
foil, 300 x 300mm, 0.30mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
CU100400
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.218,00
R$ 4.218,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.218,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 4.218,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (temper - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 407-660-69
tamanho × espessura
300 mm × 300 mm × 0.30 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)