Documentos Principais
GF40646695
Alumina
rod, 1.5 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
AL607915
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 406-466-95
Comprimento
100 mm
diâmetro
1.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)