Documentos Principais
GF04550701
Alumina
rod, 1.5 mm diameter, length 300 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
AL607915
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.842,00
R$ 2.842,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.842,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
R$ 2.842,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 045-507-01
Comprimento
300 mm
diâmetro
1.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)