GF22675350
Tantalum
rod, 10.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99.9%
Sinônimo(s):
TA007941, Ta
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensaio
99.9%
forma
rod
temperatura de autoignição
572 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 226-753-50
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
200 mm
diâmetro
10.0 mm
pb
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
chave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N