Documentos Principais
GF40571412
Tungsten carbide
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, min. particle size 45 micron
Sinônimo(s):
W 526010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.732,00
R$ 3.732,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.732,00
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
R$ 3.732,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 405-714-12
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)