Documentos Principais
GF35160005
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 5.0 mm, size 25 × 25 mm
Sinônimo(s):
W 603400
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 351-600-05
tamanho
25 × 25 mm
espessura
5.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)