Documentos Principais
GF08742539
Tungsten carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
W 526011
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.550,00
R$ 2.550,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.550,00
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
R$ 2.550,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.5%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 087-425-39
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)