Documentos Principais
GF38925557
Nickel
powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 50 g, purity 99.8%
Sinônimo(s):
NI006021
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.410,00
R$ 2.410,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.410,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ni
Número CAS:
Peso molecular:
58.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141729
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.410,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.8%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 389-255-57
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamanho médio de partícula
3-7 μm (FSSR)
p.e.
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Nickel nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
577995
Nickel
Cobalt powder, 2 μm particle size, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266639
Cobalt
Nickel powder, <150 μm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203904
Nickel
Iron ≥99%, reduced, powder (fine)
Sigma-Aldrich
12310
Iron
Ninidrina ACS reagent
Sigma-Aldrich
151173
Ninidrina