Documentos Principais
GF35211675
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.021 mm, L 2 m, red
Sinônimo(s):
AC321020
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.246,00
R$ 2.246,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.246,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.246,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 352-116-75
Comprimento
2 m
espessura
0.021 mm
cor
red
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)